Saltar a
EPS002
MS-275
A HDAC1 and HDAC3 inhibitor
Sinónimos:
MS-275 (Entinostat, SNDX-275), 3-pyridinylmethyl [[4-[[(2-aminophenyl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamate, N-(2-Aminophenyl)-4-[N-(pyridine-3ylmethoxycarbonyl)aminomethyl]benzamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
376.41
NACRES:
NA.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99%
assay
≥99%
solubility
DMSO: 38 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccccc1NC(=O)c2ccc(CNC(=O)OCc3cccnc3)cc2
InChI
1S/C21H20N4O3/c22-18-5-1-2-6-19(18)25-20(26)17-9-7-15(8-10-17)13-24-21(27)28-14-16-4-3-11-23-12-16/h1-12H,13-14,22H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI key
INVTYAOGFAGBOE-UHFFFAOYSA-N
General description
Preferentially inhibits HDAC1 (IC50=300 nM) over HDAC3 (IC50=8 μM). Has no inhibitory activity towards HDAC8 (IC50>100 μM).
Application
MS-275 has been used as a histone deacetylase-1 inhibitor.
Biochem/physiol Actions
HDAC inhibitor; antiproliferative.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MS-275
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)