EPM1289-0300
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® and Eppendorf® Excella® Shakers
holds 42 x 15 mL conical tubes (15-18 mm diam.)
Sinónimos:
Quick Change Platform Kit
About This Item
Productos recomendados
Características
holds 42 x 15 mL conical tubes (15-18 mm diam.)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1289-0300 (Global)
tamaño
450x80x129 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)