Documentos clave
EPM1282-9926
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum (heavy duty)
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
aluminum (heavy duty)
Características
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1282-9926 (Global)
capacidad
(12 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Categorías relacionadas
Descripción general
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)