Documentos clave
EPM1231-9936
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.73
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
Características
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1231-9936 (NA)
L × An
30.5 cm × 42 cm
Descripción general
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)