EPM1196-9900
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 5000 Platform Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Productos recomendados
Características
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1196-9900 (NA)
tamaño
32.5 in. × 26.75 in.
capacidad
(99 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Descripción general
Características y beneficios
- Designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker for the perfect fit
- Efficient capacity of 99x125 mL Erlenmeyer flasks
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)