EPM1190-9918
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2000 Platform Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Materiales
stainless steel
Características
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1190-9918 (Global)
L × An
33 cm × 28 cm
capacidad
(6 x 500 mL Erlenmeyer flasks)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)