Documentos clave
EPM1190-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
Características
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1190-9905 (Global)
L × An
40.6 cm × 30.5 cm
tamaño
40.6 cm × 30.5 cm
capacidad
(12 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Categorías relacionadas
Descripción general
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)