Documentos clave
EPM1001-0240
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
universal, interchangeable, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
Características
interchangeable
universal
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1001-0240 (Global)
L × An
33 cm × 28 cm
Categorías relacionadas
Descripción general
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)