Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® D64 (Global)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
Eppendorf® D64 (Global)
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
8 in. × 8 in.
capacity
64 tubes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Freezer Box Dividers
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?