Saltar al contenido
EPD49
Eppendorf® Freezer Box Dividers
size 7 in. × 7 in., 49 tubes
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® D49 (Global)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Eppendorf® D49 (Global)
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
7 in. × 7 in.
capacity
49 tubes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Freezer Box Dividers
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)