EP6731010855
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Copper interior, water/humidity monitoring, inner door with 4 door segments, handle left side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
About This Item
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6731010855
Descripción general
Características y beneficios
- water and humidity monitoring package
- handle left side
- inner door with 4 door segments
- 180° HTD (standard with C170i)
- copper package: chamber, water tray and four shelves
- 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)