EP6001072910
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 24 boxes up to 136 x 136 x 63 mm (2.5 inch boxes), 3-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (412 mm)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
3-Compartment
Holds 24 x boxes (2 in.)
closed configuration for storage of 24 boxes up to 136 x 136 x 63 mm (2.5 inch boxes)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001072910
técnicas
cryopreservation: suitable
externo An × P × Al
(140 mm) (563 mm) (412 mm)
tamaño
563x140x412 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)