Documentos clave
EP5920739000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
round bottom
Características
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
Holds 2.6 - 8.0 mL tubes
for use with cap
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920739000 (Global)
Parámetros
4,140 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
109 mm
Diámetro
13 mm
compatibilidad
for use with Universal-Large bucket
Descripción general
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)