Documentos clave
EP5920737007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, MTP, DWP, PCRplates, pack of 2
Sinónimos:
Adapter for Eppendorf Rotor, Eppendorf Rotor Adapter, Large Rotor Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
flat bottom
Características
capacity MTP, DWP, PCR
plates
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920737007 (Global)
Parámetros
3,938 × g max. RCF
técnicas
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Altura
116 mm
compatibilidad
for use with Universal-Large bucket
Descripción general
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)