Documentos clave
EP5920722000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 29 x 9 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
capacity 29 x 9 mL tubes
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920722000 (Global)
Parámetros
3,122 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
129 mm
Diámetro
17.5 mm
compatibilidad
for use with High-capacity bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)