Documentos clave
EP5920720007
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 36 x 5.5 - 12 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
capacity 36 x 5.5 - 12 mL tubes
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920720007 (Global)
Parámetros
3,046 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
114 mm
Diámetro
16 mm
compatibilidad
for use with High-capacity bucket
Descripción general
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)