Documentos clave
EP5910754000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 16x75-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
Holds 7.5 - 12 mL tubes
for 16x75-100 mm round-bottom tubes
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910754000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Universal bucket
Descripción general
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)