EP5895190006
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x1000, aerosol-tight, with 4 x universal-large buckets
About This Item
Características
to hold 0.2 to 750 mL ubes and flasks and plates
aerosol-tight
swing-bucket rotor
with 4 x universal-large buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895190006 (Global)
Parámetros
4,200 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5910R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)