EP5825747003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 27 x 5 mL FACS, pack of 2
About This Item
Materiales
round bottom
Características
capacity 27 x 5 mL FACS
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825747003 (Global)
Parámetros
3,229 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
115 mm
Diámetro
12 mm
compatibilidad
for use with 750 mL round bucket
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)