EP5825743008
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2
About This Item
Materiales
round bottom
Características
capacity 20 x 9 mL round-bottom tubes
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825743008 (Global)
Parámetros
3,044 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
111 mm
Diámetro
17.5 mm
compatibilidad
for use with 750 mL round bucket
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)