Documentos clave
EP5820766000
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Rotor Lid
for rotor FA-45-20-17, aerosol-tight
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.02
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
aluminum
descripción
for 5804/5804R & 5810/5810R
Características
aerosol-tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820766000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for rotor FA-45-20-17
for use with Centrifuge 58xx
Descripción general
Replacement rotor lid, aerosol-tight, for rotor FA-45-20-17
Características y beneficios
aerosol-tight
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)