EP5820711000
Eppendorf® Bucket for Deep-Well Plates
used with Rotor A-2-DWP-AT
Sinónimos:
Eppendorf® Bucket for Deep-Well Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.15
Productos recomendados
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820711000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
used with Rotor A-2-DWP-AT
Categorías relacionadas
Descripción general
Spare buckets Rotor A-2-DWP-AT set of 2
Aplicación
CENTRIFUGATION
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)