Documentos clave
EP5804784006
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 4 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom
Características
holds 4 x 50 mL conical tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804784006 (Global)
Parámetros
3,234 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
120 mm
Diámetro
31 mm
compatibilidad
for use with 250 mL round buckets
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)