Documentos clave
EP5804772008
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 15-18 mL, set of 2 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 1 tube 15-18 mL
envase
set of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804772008
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor F-34-6-38
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)