Documentos clave
EP5804746007
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-72, with 4 × 250 mL round buckets
Sinónimos:
Centrifuge rotor, Eppendorf rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 4 x 250 mL round buckets
economic swing- bucket rotor
with 4 × 250 mL round buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804746007 (Global)
Parámetros
3,234 × g max. RCF
4,200 rpm
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Categorías relacionadas
Descripción general
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Economic swing-bucket rotor designed for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges. The 4-place rotor can accommodate 4 buckets of 250 mL.
Aplicación
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges are suitable for blood, bacteria, cell culture centrifugation.
Características y beneficios
  • Economic swing-bucket Rotor
  • The rotor reaches 4,200 rpm maximum speed with 3,234 × g maximum RCF
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)