EP5702737003
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 2-7 ml, pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Características
holds Vacutainer and Falcon tubes 2-7 ml
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702737003
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL round buckets
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)