Documentos clave
EP5702722006
Eppendorf® 4 Round Buckets
volume (85/100 mL), for rotor A-4-38
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Características
for rotor A-4-38
envase
set of 4 pieces
fabricante / nombre comercial
5702722006
Eppendorf® 5702722006
Eppendorf®
técnicas
centrifugation: suitable
volumen
(85/100 mL)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)