EP5495506101
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-10x5
used with centrifuge 5425 R
Sinónimos:
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.15
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5495506101
compatibilidad
used with centrifuge 5425 R
Descripción general
Lid FA-10x5 (Centr 5425/R)
Aplicación
CENTRIFUGATION
Características y beneficios
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425/5425R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)