Documentos clave
EP5427752005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight 
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 24 x spin columns
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight 
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427752005
Parámetros
13,200 max. RCF (19,090 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Descripción general
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)