Documentos clave
EP5427743006
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 90 - 110 mm tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
holds 1 x 90 - 110 mm tube, large rotor bore
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427743006 (Global)
Parámetros
7,129 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
13 mm
compatibilidad
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Descripción general
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)