Documentos clave
EP5427732004
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 7-15 mL, bore size (small), pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
holds 1 x 7-15 mL
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427732004
técnicas
centrifugation: suitable
calibre tamaño
(small)
compatibilidad
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)