Documentos clave
EP5427715002
Eppendorf® Spare Rotor Lid for F-35-6-30
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
5427715002
Eppendorf® 5427715002
Eppendorf®
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5430 R
for use with 5430
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)