Documentos clave
EP5416301001
Rotor Key For Eppendorf® Rotors
standard
Sinónimos:
Rotor Key For Eppendorf® Rotors
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
standard
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5416301001 (Europe)
Descripción general
Centrifuge rotor key for Eppendorf models 5418, 5424 and 5430.
Keys for Eppendorf centrifuge rotors.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)