EP5409707000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol-tight, for 5427R, aluminum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum
Características
aerosol-tight
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5409707000 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5427 R
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)