EP5409704001
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-24-11-Kit, aerosol tight, Eppendorf® 5409704001 (Global), lid
About This Item
Características
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5409704001 (Global)
Parámetros
13,200 rpm
19,100 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5427R
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Max. speed: 19,090 × g (13,200 rpm)
- Rotor with higher rim for safe centrifugation of up to 24 spin columns
- Aerosol-tight with Eppendorf QuickLock lid
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)