Documentos clave
EP022822225
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-8-17, non aerosol tight, (8 x 15 mL conical tubes)
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 8 x 15 mL conical tubes
to hold 8 x 17 x 118 - 123 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022822225 (NA)
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
(8 x 15 mL conical tubes)
compatibilidad
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Descripción general
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)