Documentos clave
EP022639226
Eppendorf® Adapter
to hold, 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
POM
Características
to hold 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639226
compatibilidad
Rotor A-4-38
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapter, for 1 conical tube 50 mL, 30 mm × 115 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)