EP022639188
ADAPTER FOR EPPENDORF(R) A-4-38 ROTOR
(holds 1 X 15 ML CONICAL TUBE, FOR 100 ML ROUND BUCKET), pkg of 2 ea
About This Item
Características
(holds 1 X 15 ML CONICAL TUBE, FOR 100 ML ROUND BUCKET)
envase
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639188 (North America)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL round bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
- Round bucket design
- Designed for 15mL Falcon centrifuge tubes
- Use with Eppendorf rotor model A-4-38
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)