Documentos clave
EP022638935
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
plate bucket, aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 4
Sinónimos:
Rotor buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
aerosol-tight capable
plate bucket
with plate carrier
envase
pack of 4
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638935 (NA)
técnicas
centrifugation: suitable
Características y beneficios
  • Plate buckets have a maximum speed of 2,568 × g (3,900 rpm)
  • Package includes 4 plate buckets with a plate carrier
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
  • Buckets feature aerosol-tight capable caps for protection against hazardous materials during centrifugation
  • Compatible with rotor S-4-104 for 5810/5810R centrifuge
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)