Documentos clave
EP0030129326
Eppendorf® Twin tec microbiology PCR plates, 96 wells
colorless plate, 96, semi-skirted, conical bottom colorless wells, semi-skirted, PCR clean, colorless, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
colorless plate
conical bottom colorless wells
esterilidad
non-sterile
Características
PCR clean
skirt
96, semi-skirted
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030129326
tamaño
96 wells
color
colorless
Características y beneficios
  • Individually blistered Certified PCR clean
  • Additionally free of bacterial DNA
  • For all applications that need ultimate purity or certified absense of bacterial DNA
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well – OptiTrack matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)