Documentos clave
EP0030128664
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
green plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiales:
conical bottom colorless wells
green plate
polycarbonate
tamaño:
96 wells
pocillo volumen máximo:
150 μm
esterilidad:
non-sterile
Características:
skirt (Skirted)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom colorless wells
green plate
polycarbonate
esterilidad
non-sterile
Características
skirt (Skirted)
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030128664
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 wells
pocillo volumen máximo
150 μm
Descripción general
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates for confidence in every PCR assay. twin.tec plates offer purity, rigidity, color, and other simple, smart features can make your daily life a lot easier. The rigid polycarbonate frame works well in automation and high-throughput processes, and the different colors mean you can quickly organize the different steps of your workflow.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)