Documentos clave
EP0030127978
Eppendorf® PCR Sealing Mat
PCR clean, for DWP 96/1000 and DWP 96/500, pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Sinónimos:
PCR, Plates, Sealing films
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
non-sterile
Características
PCR clean
for DWP 96/1000 and DWP 96/500
envase
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030127978
técnicas
PCR: suitable
Categorías relacionadas
Características y beneficios
  • Eppendorf® PCR sealing mats provide the optimal sealing solutions for various laboratory applications
  • Designed to seal Eppendorf® deep-well plates - DWP 96/1000 and DWP 96/500
  • Highly chemical resistant to most of the substances in the laboratory
  • Ideal for short-term storage of samples
  • Reusable and autoclavable
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)