EP0030122402
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with screw cap
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom polypropylene
Características
Forensic DNA grade
with screw cap
envase
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030122402
intervalo de medida
5.0 mL
Parámetros
25000 × g max. RCF
Profundidad
17 mm
color
colorless
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)