EP0030113578
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirt, PCR clean, working volume 40 μL, colorless (with 2D SafeCode), pkg of 25 ea
Sinónimos:
Plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless (with 2D SafeCode)
polypropylene
round wells
esterilidad
non-sterile
Características
PCR clean
lid: no
skirt
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030113578
tamaño
384 well
volumen de trabajo
40 μL
idoneidad
suitable for PCR
Descripción general
Características y beneficios
- 3-level coding for safe sample and vessel identification
- Codes on three sides of plates for flexible reading
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30 % damaged codes
- Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf DataPort for documentation purposes
- Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
- Import to other database systems possible
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)