Documentos clave
EP0030075161
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
Materiales
green (Tray)
esterilidad
sterile
Características
DNase free
envase
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030075161
Longitud
(103 mm)
volumen máximo
1.25 mL
tamaño
(50-1250 μL)
volumen
50—1250 μL
color
dark green
Información legal
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)