Documentos clave
EP0013614639
Eppendorf® Powercord
new
AC/DC input 230 V (Swiss plug)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0013614639
Descripción general
Powercord (C13) for Switzerland, Length: 2m
Características y beneficios
with Swiss plug (IEC 320 C13 to SEV Type 12), L 2 m
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)