Saltar a
EMU190891
MISSION® esiRNA
targeting mouse Urb2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
US$ 287,00
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
US$ 517,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
US$ 287,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCAGTATTATTCTCTGGGGATCTCCCTAGCCAGAGCTGCTCTGGATAGTTCAAACCTCCCTTTGTTGCTACCAGGTGTAGAAATGGAGTTTTGGAAGAAGGTGGAAGAGTGTGTAGGCCAGTCCAGGTCTCTCAGTAGGTACTGCTTAGAACAGCTGTATCTTCAGAAGGTGAAAAGGACTTTAATGCGGAGTAATTCACAATCCAAAGAAGCCCTTCAAACCTTGAGGTTTGACACTGCTCACATTCTTGATTCTAGCAGAGACTGTTTAAGTCAGAAGACAGCAGCTGCCTGGGATAGGCAGGTGTCGACAATGAATGAGTCCATATATCCTGTAGCACACTGGCACTTGATTGTATCAAACCTCACAGTTTTAATACCCTACCTTTGTTTGAATGATGTGAGATATGTGGCCACTGTCTTGTTAAGAACTTTACCAGCAAGTAAAGCCCAGGGAAGCTTGGCACATGGTGAGCCACATGTCACACTTGAGAAAATATCCACAGCCCTCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU056651EMU052721EMU066001
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GCCAGTATTATTCTCTGGGGATCTCCCTAGCCAGAGCTGCTCTGGATAGTTCAAACCTCCCTTTGTTGCTACCAGGTGTAGAAATGGAGTTTTGGAAGAAGGTGGAAGAGTGTGTAGGCCAGTCCAGGTCTCTCAGTAGGTACTGCTTAGAACAGCTGTATCTTCAGAAGGTGAAAAGGACTTTAATGCGGAGTAATTCACAATCCAAAGAAGCCCTTCAAACCTTGAGGTTTGACACTGCTCACATTCTTGATTCTAGCAGAGACTGTTTAAGTCAGAAGACAGCAGCTGCCTGGGATAGGCAGGTGTCGACAATGAATGAGTCCATATATCCTGTAGCACACTGGCACTTGATTGTATCAAACCTCACAGTTTTAATACCCTACCTTTGTTTGAATGATGTGAGATATGTGGCCACTGTCTTGTTAAGAACTTTACCAGCAAGTAAAGCCCAGGGAAGCTTGGCACATGGTGAGCCACATGTCACACTTGAGAAAATATCCACAGCCCTCC
esiRNA cDNA target sequence
CCTTCTCAATGGCTGCATCTCCCAAACTTGCCGCATCTCCCAAACCTGCCACATCTCCCAAGCCTTTGCCCTCACCTAAGCCTTCTGTTTCACCCAAGCCCTCTCTGTCAGCTAAGCCTTCAATATCTACTAAACAGATTTCTAAATCCAACCCAGCTCCCAAGCCTGCTGTATGCCCAAGTTCTTCTAGTCCAAACACACTAGTAGCCCAGAGTAGCCACTCCACAAGTAACAACCCTGTCCATAAACAGCCCAGTGGAATGAACATCAGCAGACAGTCTCCCACTCTGAATTTGTTGCCCTCAAATCGCACTTCTGGCCTTCCGACTACAAAAACTCTTCAGGCCCCTTCTAAACTAACAAACTCATCATCCACTGGAACTGCTGGGAAGAACAGCTTGAGTGGAATCCCAATGAATGTACCTGCCAGCAGAGGTAGCAACCTTAACTCAAGTGGAGCTAATAGGACTAGTCTATCTGGGGGAACAGGAAGTGGAACACAGGG
esiRNA cDNA target sequence
ATCAGTGCGGAGAAGAGGAAAGACAAAGAGAGGCTTGTTGAAATGCTCCGAGCCATGAAGCAGAGAGCACTGTCCGCAGCAGACTCAGTGACAAACTCTTCGAGGGACAGTCCTCCCGTCTCCCTGAGTGAACCAGCCACACAGCCAGCTCCTCTAGAGACGGATCAGCCTGTCGGGGTCCCTGCCTCCTTGTCAGATGTCCCAAAGACCACGGAGACCGGGAGACTGGAACAGCTCCGGCCCCAGGAGCTCTTGAGAGTCCAGGAGCCGGCTCCTCCCAGTGGTGAGAAGGCCAGGCTGAGCGAGGCCCCTGGTGGCAAGAAGAGCCTGAGCATGCTCCATTACCTCCGGGGCGCCGCGCCCAAGGACATTCCTGTGCCGTTGTCTCACAGCATCAACGGGAAGAGCAAGCCCTGGGAGCCTTTCGTGGCCGAAGAGTTTGCACATCAATTCCACG
esiRNA cDNA target sequence
CTTCCGGAGAGTCCTGTGAGAGATGGCTGCAAAGGTGCTCAGGAGGGAATCTGTGGCCGGGTCAAGCTTGGCCTCAGGCCTTCTCTTCTTGTTCATGTTGAAGCTGTCATCCATTCCCCAGACTTCCTCCCAGCCTCTCTGCATGTCCTCAGTGGACCTGTCTTTCGGAAGTGCCACATCTTACCTTTCATGATGCCAGCATTTCACGAGACTTTATTCATCCTTGGATTTGATAACAATATGAAGGAGAGTTGCCTTCCGTCGCTGCTGGGTCACCTGAAGGATGCTCTGGGTAACCTTCTGACTCAGACATTGCAGGAGGGCTCTAGTTTGGGCACTTCGGTGGAATTTGTCCTTCAACCAAACGGAAAGGATTATATAATTCATGTGAAGTCTCTTAATTTTGGCCCAGATTG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031976
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038538
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031822
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037845
Gene Information
mouse ... URB2(382038), Urb2(382038)
Gene Information
mouse ... UBN2(320538), Ubn2(320538)
Gene Information
mouse ... GSE1(382034), Gse1(382034)
Gene Information
mouse ... FDXACB1(382137), D630004A14Rik(382137)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001029876
NCBI accession no.
NM_177185
NCBI accession no.
NP_001139369
NCBI accession no.
NM_198675
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)