Documentos clave
EMU189821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hpcal1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCTCCTTCCAATGGTTCAAGTGTTCTCGGCTGTAGGGCTCCTTCCTGCCCACAGAGGGCCTGGCGGCCCTTAAGGACACCAGACAGGACTTTTCAGTATCTTACCAAGACCAGCTAATTTATTCTATGATCCCAGATGACTTTGTGAGGATGAAAAAGATGGAGAGTAGACAGGCAAGCCCTTCCTGTGCATGGCTCCACCTCCCTTGTTCATTTTCTCTGACCAAAGCCGCTTGCATGTATATACCGTGGTATCCTTACTTTTAATATATGAGTTATATGTACGGTGAGATGGACTATAATGTTCAGCCCCTGTATTTAATGCCTCTGACTGCCTTTGAAGCATGGTCCCCTGTGGCCTGTGATTCCCCCCACCCCCAAGTCTGGCTGTGCTGTGATATTTATGCATTCATGATTTGCCTGATTCCACAGGAGATACATGCATGCCCAGGGCTGTGGACATCTGCCTCCGTCCTGTAAATGCAGGTGTTTCTGTGTGCTCTGTCCTTCC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W Wang et al.
Oncogene, 33(25), 3316-3324 (2013-07-23)
Heterozygous germline mutations in PHOX2B, a transcriptional regulator of sympathetic neuronal differentiation, predispose to diseases of the sympathetic nervous system, including neuroblastoma and congenital central hypoventilation syndrome (CCHS). Although the PHOX2B variants in CCHS largely involve expansions of the second