EMU163041
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rpl26-Ps1
Seleccione un Tamaño
US$ 534,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 534,00
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AAACAGTGTCTGTGTGGTGTGACACTCTAAATTAACAGTCTGCGATATGAGTGGAAGTGAATTTTCCAGGACAATTGTGATTTCATTCTTTATTCTTTGATTTTCTTGAAACAGGGTCATGCTGTATAGCCCAAGCTGGCCTTGAACTCAGGTTTCTCCTGAGTCCAATTATAAAAACATCAAATCCCCTTGTTAATAAACTCCCAGACCTAGTGTGCATTAGTGACTGACATTGAAGTCAAAATGAGAACTTTATTGAAAAAGATGCTGTGGGAATATTTTCAATGTATTGAACTATGTATTAGCCATGAGCAATGCCTGCACATACTAGCCGTGTACAATGCCTGTACATAGCCATGTGTGATGCCTCTAATCTCACTCTGAAAAGCTGAGACAGGAGGATTATGAATGATACCCTGTGTTCAAAGCAACCAGAAAAAGAAAAAAAATTATGAAGCGATCATGCAACTCTCACTAAATATGTTGAATACTAATCTCTAAGAAGCAGCTG
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Rpl26-ps1(668190)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)