Documentos clave
EMU086101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Bmp4
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
ATGTGACACGGTGGGAAACTTTCGATGTGAGCCCTGCAGTCCTTCGCTGGACCCGGGAAAAGCAACCCAATTATGGGCTGGCCATTGAGGTGACTCACCTCCACCAGACACGGACCCACCAGGGCCAGCATGTCAGAATCAGCCGATCGTTACCTCAAGGGAGTGGAGATTGGGCCCAACTCCGCCCCCTCCTGGTCACTTTTGGCCATGATGGCCGGGGCCATACCTTGACCCGCAGGAGGGCCAAACGTAGTCCCAAGCATCACCCACAGCGGTCCAGGAAGAAGAATAAGAACTGCCGTCGCCATTCACTATACGTGGACTTCAGTGACGTGGGCTGGAATGATTGGATTGTGGCCCCACCCGGCTACCAGGCCTTCTACTGCCATGGGGACTGTCCCTTTCCACTGGCTGATCACCTCAACTCAACCAACCATGCCATTGTGCAGACCCTAGTCAACTCTGTTAATTCTAGTATCCCTAAGGCCTGTTGTGTCCCCACTGAACTGA
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alex Yuri Simões Sato et al.
Atherosclerosis, 235(1), 45-55 (2014-05-13)
Monocytes and macrophages, together with vascular smooth muscle cells (VSMCs), play key roles at all stages of atherogenesis. There is also growing evidence that BMP signaling is involved in vascular diseases, including atherosclerosis. Here we evaluate the role played by